missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5-ethylamino Methyl Pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-ethylamino Methyl Pyridine |
| CAS | 120739-77-7 |
| Molekylformel | C8H11ClN2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N-ethyl-3-pyridinemethanamine, 2-Chloro-5-(ethylaminomethyl)pyridine, 2-Chloro-5-ethylaminoethylpyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClN2/c1-2-10-5-7-3-4-8(9)11-6-7/h3-4,6,10H,2,5H2,1H3 |
| LEDER | CCNCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC-namn | N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.64 |
| Formel vikt | 170.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?