Läs mer
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-6-4(7(14)15)1-3(10)2-5(6)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15) |
| Formel vikt | 241.9758 |