missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-6-4(7(14)15)1-3(10)2-5(6)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15) |
| Formel vikt | 241.9758 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?