Läs mer
2-klor-5-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423297 25 g 25g
11395045 1 g 1g
11359909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25618.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 452-83-5 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
2-klor-5-fluoranilin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klor-5-fluoranilin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-83-5
Molekylformel C6H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 145.561
MDL-nummer MFCD00084852
InChI-nyckel VWUFOZAFKYOZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-chloroaniline, 2-chloro-5-fluorobenzenamine, 2-chloro-5-fluoro-phenylamine, 2-chloranyl-5-fluoranyl-aniline, pubchem1517, acmc-1bn9k, 2-chloro-5-fluoro-aniline, 2-chloro-5-fluorophenylamine, ksc235o7b, 2-chloro-5-fluorobenzeneamine
PubChem CID 2736509
IUPAC-namn 2-klor-5-fluoranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-fluoroaniline
Smältpunkt ∼26°C
Kvantitet 25 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.556
UN-nummer UN2811
Kokpunkt 211°C
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 145.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.