missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-5-fluorobenzamide, 97+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11379799
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11379799

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23093.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 88487-25-6
Molekylformel C7H5ClFNO
Molekylvikt (g/mol) 173.57
MDL-nummer MFCD01631465
InChI-nyckel UKUUZRYASPJJOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773590
IUPAC-namn 2-chloro-5-fluorobenzamide
LEDER NC(=O)C1=CC(F)=CC=C1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-fluorobenzamide
Kvantitet 5 g
Synonym benzamide,2-chloro-5-fluoro, 2-carbamoyl-4-fluorochlorobenzene, pubchem9137, acmc-20a3hx, buttpark 45\01-04, benzamide, 2-chloro-5-fluoro, 2-chloranyl-5-fluoranyl-benzamide, 3-carbamoyl-4-chloro-1-fluorobenzene
Formel vikt 173.58
Procent renhet ≥97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.