Läs mer
2-klor-5-fluorfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413827
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413827 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15413827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28567.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 3827-49-4 | C6H4ClFO | 146,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS 3827-49-4
Kokpunkt 183 °C till 185 °C
Odör Fenolliknande
Molekylformel C6H4ClFO
Brytningsindex 1.525
MDL-nummer MFCD00042524
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Synonym 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
InChI-nyckel CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC(F)=CC=C1Cl
IUPAC-namn 2-klor-5-fluorfenol
Molekylvikt (g/mol) 146.55
PubChem CID 2724522
Formel vikt 146.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.