Läs mer
2-Chloro-5-fluoropyridine, 95%
Produktkod. 11347329
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347329 1 g 1g
11357329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27462.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31301-51-6 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31301-51-6
Molekylformel C5H3ClFN
Molekylvikt (g/mol) 131.53
MDL-nummer MFCD03095332
InChI-nyckel QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
IUPAC-namn 2-klor-5-fluorpyridin
LEDER FC1=CN=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-fluoropyridine
Smältpunkt 19°C
Densitet 1.297
Kokpunkt 74°C (38 mmHg)
Flampunkt 42°C (108°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2929
Formel vikt 131.54
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.