Läs mer
2-Chloro-5-fluoropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11906451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11906451 1 g 1g
11916451 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11906451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 31301-51-6
Molekylformel C5H3ClFN
Molekylvikt (g/mol) 131.53
MDL-nummer MFCD03095332
InChI-nyckel QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
IUPAC-namn 2-chloro-5-fluoropyridine
LEDER FC1=CN=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-fluoropyridine
Smältpunkt 23°C to 24°C
Densitet 1.2970g/mL, 1.297
Kokpunkt 74°C (37.0 Torr)
Flampunkt 42°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.54
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-5-fluoropyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.