Läs mer
2-Klor-5-fluoropyrimidin, 97 %
Produktkod. 15441178
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441178 1 g 1g
15461178 250 mg 250mg
15451178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55055.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
CAS: 62802-42-0 | C4H2ClFN2 | 132,522 g/mol
2-klor-5-fluorpyrimidin används för att framställa 2,4-disubstituerad-5-fluorpyrimidin, som är en biologiskt aktiv molekyl som ses i anticancermedel som 5-fluorouracil.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-klor-5-fluorpyrimidin används för att framställa 2,4-disubstituerad-5-fluorpyrimidin, som är en biologiskt aktiv molekyl som ses i anticancermedel som 5-fluorouracil.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62802-42-0
Molekylformel C4H2ClFN2
Molekylvikt (g/mol) 132.522
MDL-nummer MFCD03788197
InChI-nyckel AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
IUPAC-namn 2-klor-5-fluorpyrimidin
LEDER C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Densitet 1.073
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3267
Formel vikt 132.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.