Läs mer
2-chloro-5-fluoropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10257897 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10257897 1 g 1g
10739618 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10257897 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 429810010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62802-42-0 | Molecular Formula: C4H2ClFN2 | Molecular Weight: 132.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62802-42-0
Molekylformel C4H2ClFN2
Molekylvikt (g/mol) 132.53
MDL-nummer MFCD03788197
InChI-nyckel AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
IUPAC-namn 2-klor-5-fluorpyrimidin
LEDER C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 149 °C till 162 °C (1013,0 hPa)
Flampunkt 65 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 132.53
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.