Läs mer
2-Chloro-5-formylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-formylbenzoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 183.9927 |