Läs mer
2-Chloro-5-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 5378-62-1 |
| Molekylformel | C7H8ClN3O3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3-sulfamoyl-benzoic Acid Hydrazide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3O3S/c8-5-2-1-4(7(12)11-9)3-6(5)15(10,13)14/h1-3H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| LEDER | N[S](=O)(C1=CC(C(NN)=O)=CC=C1Cl)=O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5-(hydrazinecarbonyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.67 |
| Formel vikt | 249 |