Läs mer
2-klor-5-hydroxibensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382089
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382089 1 g 1g
15463387 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26112.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56961-30-9
Molekylformel C7H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 172.56
MDL-nummer MFCD04038818
InChI-nyckel UTVCLUZQPSRKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy, 3-carboxy-4-chlorophenol, 2-chloro-5-hydroxybenzenecarboxylic acid, 2-chloro-5-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxybenzene carboxylic acid, pubchem16487, acmc-1au79, ksc269a4t
PubChem CID 458210
IUPAC-namn 2-klor-5-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Smältpunkt 178°C to 180°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.