Läs mer
2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Produktkod. 15431489
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431489 1 g 1g
15458846 250 mg 250mg
15441489 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64329.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 887707-25-7 | C6H2ClF3IN | 307.44 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt och som en avancerad kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som farmaceutisk mellanprodukt och som
en avancerad kemisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda från exponering för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 887707-25-7
Molekylformel C6H2ClF3IN
Molekylvikt (g/mol) 307.44
MDL-nummer MFCD12024302
InChI-nyckel KUASPTUGCBGXAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo-pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodopyridine, 2-choro-5-iodo-3-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo pyridine
PubChem CID 11500513
IUPAC-namn 2-klor-5-jod-3-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC(I)=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 43°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 10249610
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 307.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.