Läs mer
2-Chloro-5-iodobenzoic acid, 97%
Produktkod. 11398976
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398976 100 g 100g
11378976 5 g 5g
11388976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20161.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19094-56-5 | C7H4ClIO2 | 282.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19094-56-5
Molekylformel C7H4ClIO2
Molekylvikt (g/mol) 282.46
MDL-nummer MFCD00079731
InChI-nyckel GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-iodo, pubchem3649, acmc-209eug, 5-iodo-2-chlorobenzoic acid, ksc174i1h, benzoicacid, 2-chloro-5-iodo, buttpark 100\01-43, 2-chloro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 519638
IUPAC-namn 2-klor-5-jodbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Smältpunkt 156°C to 161°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2254110
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 282.46
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.