missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone |
| CAS | 915095-86-2 |
| Molekylformel | C13H7ClFIO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methanone, (2-chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)- (9CI, ACI), (2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7ClFIO/c14-12-6-5-10(16)7-11(12)13(17)8-1-3-9(15)4-2-8/h1-7H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(I)ccc2Cl |
| IUPAC-namn | (2-chloro-5-iodophenyl)-(4-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.55 |
| Formel vikt | 359.9214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?