Läs mer
2-Chloro-5-iodopyridine, 98+%
Produktkod. 11946331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11946331 25 g Glasflaska 25g
10649194 1 g Glasflaska 1g
10421533 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11946331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379070250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69045-79-0 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69045-79-0
Molekylformel C5H3ClIN
Molekylvikt (g/mol) 239.44
InChI-nyckel QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
PubChem CID 4397176
IUPAC-namn 2-klor-5-jodpyridin
LEDER C1=CC(=NC=C1I)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-iodopyridine
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96.0°C to 99.0°C
Färg Beige-Gul till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 239.44
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-5-iodopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.