Läs mer
2-Klor-5-metoxianilin, 98+%
Produktkod. 11328986
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328986 100 g 100g
11308986 5 g 5g
11318986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20162.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 2401-24-3 | C7H8ClNO | 157,597 g/mol
2-klor-5-metoxianilin används vid framställning av 4-amino-5-klor-2-metoxifenyltiocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klor-5-metoxianilin används vid framställning av 4-amino-5-klor-2-metoxifenyltiocyanat.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2401-24-3
Molekylformel C7H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 157.597
MDL-nummer MFCD00047830
InChI-nyckel GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-m-anisidine, 3-amino-4-chloroanisole, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy, 2-chloro-5-methoxy-aniline, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxy-phenylamine, 2-chloro-5-methoxybenzenamine hydrochloride, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, timtec-bb sbb008038
PubChem CID 75460
IUPAC-namn 2-klor-5-metoxianilin
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)Cl)N
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-methoxyaniline
Smältpunkt 27 °C
Kokpunkt 135 °C till 137 °C (12 mmHg)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.5865
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2233
Beilstein 2082193
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 157.6
Procent renhet ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.