Läs mer
2-Klor-5-metoxibensimidazol, 94 %
Produktkod. 11338175
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338175 250 mg 250mg
11328175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08440.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 15965-54-5 | C8H7ClN2O | 182,607 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15965-54-5
Molekylformel C8H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 182.607
MDL-nummer MFCD00051945
InChI-nyckel FMDGYQOERIOABX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methoxybenzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 2-chloro-5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, acmc-1bs4u, 5-methoxy-2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-5-methoxybenzoimidazole, 1h-benzimidazole,2-chloro-6-methoxy, 1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy
PubChem CID 519197
IUPAC-namn 2-klor-6-metoxi-lH-bensimidazol
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Smältpunkt 165 °C till 168 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 777455
Formel vikt 182.61
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.