Läs mer
2-kloro-5-metylanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-methylaniline |
| CAS | 95-81-8 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | m-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-5-methylbenzenamine, 2-Chloro-5-methylaniline, 3-Amino-4-chlorotoluene, 6-Chloro-m-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Cl)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | 2-kloro-5-metylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vikt | 141.0345 |