Läs mer
2-Chloro-5-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 15402196
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402196 1 g 1g
15412196 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55618.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2096338-17-7 | C8H9BClNO3 | 213.42 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2096338-17-7
Molekylformel C8H9BClNO3
Molekylvikt (g/mol) 213.42
MDL-nummer MFCD22125158
InChI-nyckel YTEOTIIPHSQWBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-methylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73996153
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.43
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.