Läs mer
2-Chloro-5-methylpyridine, 97%
Produktkod. 15435368
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435368 5 mL 5ml
15445368 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59145.AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 18368-64-4 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18368-64-4
Molekylformel C6H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 127.57
MDL-nummer MFCD00792460
InChI-nyckel VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-picoline, 6-chloro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyridine, 2-chloro-5-methyl pyridine, 3-picoline, 6-chloro, pubchem1193, acmc-1bvpj, 5-methyl-2-chloropyridine
PubChem CID 581393
IUPAC-namn 2-chloro-5-methylpyridine
LEDER CC1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-methylpyridine
Densitet 1.169
Kokpunkt 97°C (30 mmHg)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 127.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.