Läs mer
2-Chloro-5-methylpyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15229916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15229916 250 mg 250mg
15219916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15229916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454082500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 22536-61-4
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.56
InChI-nyckel APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
PubChem CID 581719
IUPAC-namn 2-chloro-5-methylpyrimidine
LEDER CC1=CN=C(N=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Smältpunkt 94°C to 95°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 128.56
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-5-methylpyrimidine, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.