Läs mer
2-Klor-5-metylpyrimidin, 97 %
Produktkod. 15462119
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462119 25 g 25g
15442119 1 g 1g
15452119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64773.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 22536-61-4 | C5H5ClN2 | 128,559 g/mol
Används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats och syntetisk kemi. Används även som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemiska tillsatser och syntetisk kemi. Används även som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22536-61-4
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.559
MDL-nummer MFCD09260903
InChI-nyckel APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
PubChem CID 581719
IUPAC-namn 2-klor-5-metylpyrimidin
LEDER CC1=CN=C(N=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Smältpunkt 89 °C till 92 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 108732
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.