Läs mer
2-Chloro-5-methylthiophene, 97%
Produktkod. 11420227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420227 5 g 5g
11430227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21657.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17249-82-0 | C5H5ClS | 132.605 g/mol
Det används vid syntes av ditienylcyklopenten optiska molekylära omkopplare. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid syntes av ditienylcyklopenten optiska molekylära omkopplare. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17249-82-0
Molekylformel C5H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 132.605
MDL-nummer MFCD01632145
InChI-nyckel JSMMZMYGEVUURX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-chloro-5-methyl, pubchem5197, acmc-209e4p, 2-chloro-5-methyl-thiophene, ksc497i0h, 2-chloranyl-5-methyl-thiophene
PubChem CID 140208
IUPAC-namn 2-klor-5-metyltiofen
LEDER CC1=CC=C(S1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-methylthiophene
Densitet 1.21
Kokpunkt 155°C to 156°C
Flampunkt 47°C (117°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.5356
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 132.61
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.