Läs mer
2-Kloro-5-n-pentylpyrimidin, 98 %
Produktkod. 11343019
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343019 1 g 1g
11353019 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27808.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154466-62-3 | C9H13ClN2 | 184,667 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154466-62-3
Molekylformel C9H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 184.667
MDL-nummer MFCD04038093
InChI-nyckel WMARUIMXVALOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-pentylpyrimidine, pubchem9038, 5-pentyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-pentyl pyrimidine, 2-chloranyl-5-pentyl-pyrimidine
PubChem CID 16756526
IUPAC-namn 2-klor-5-pentylpyrimidin
LEDER CCCCCC1=CN=C(N=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-n-pentylpyrimidine
Densitet 1.085
Kokpunkt 124°C (3 mmHg)
Flampunkt 97°C (207°F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.67
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.