Läs mer
2-klor-5-nitro-4-pikolin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10500964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10500964 5 g Glasflaska 5g
10282802 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10500964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 361030050
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 23056-33-9
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.57
MDL-nummer MFCD00010688
InChI-nyckel HWZUMEVIIGNXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitro-4-picoline, 2-chloro-4-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-5-nitro-4-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro, pubchem6223, acmc-209g0j, ksc201s3j, tpc-py010
PubChem CID 345364
IUPAC-namn 2-klor-4-metyl-5-nitropyridin
LEDER CC1=CC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36°C to 40°C
Färg Brun till gräddfärgad
Kokpunkt 91°C (5.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.