Läs mer
2-klor-5-nitro-N-4-fenylbensamid, TRC
Produktkod. 30179965
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179965 10 mg
30179831 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37405010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22978-25-2
Molekylformel C13 H9 Cl N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 276.68
Synonym GW 9662
IUPAC-namn 2-kloro-5-nitro-N-fenylbensalamid
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitro-N-4-phenylbenzamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
Formel vikt 276.0302