Läs mer
2-kloro-5-nitroanisol, TRC
Produktkod. 30353867
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30353867 1 g
1 options
Produktkod. 30353867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3737751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitroanisole
CAS 1009-36-5
Molekylformel C7 H6 Cl N O3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
LEDER COc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-kloro-2-metoxi-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 187.58
Formel vikt 187.0036