Läs mer
2-kloro-5-nitroanisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-nitroanisole |
| CAS | 1009-36-5 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-kloro-2-metoxi-4-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vikt | 187.0036 |