Läs mer
2-Klor-5-nitrobensoesyra, 98+%
Produktkod. 11444794
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444794 100 g 100g
11454794 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444794 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13754.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-96-3
Molekylformel C7H4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 201.562
MDL-nummer MFCD00007294
InChI-nyckel QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
PubChem CID 17287
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 166°C to 168°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 1877474
Formel vikt 201.57
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.