Läs mer
2-klor-5-nitrobensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 30461305
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461305 4 x 25 mg
30050699 100 mg
30050294 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461305 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.1500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-klor-5-nitrobensoesyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 Cl N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP), Mesalazine Impurity M
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-kloro-5-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 201.56
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 200,9829 g/mol