Läs mer
2-Kloro-5-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30352190
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30352190 50 g
1 options
Produktkod. 30352190 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37405550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Molekylformel C7 H4 Cl N O4
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-kloro-5-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 201.56
Formel vikt 200.9829