Läs mer
2-klor-5-nitrobensonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485697 5 g 5g
11495697 25 g 25g
11405707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24287.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16588-02-6 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16588-02-6
Molekylformel C7H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.563
MDL-nummer MFCD00007292
InChI-nyckel ZGILLTVEEBNDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-chloro-5-nitro, 2-chlor-5-nitrobenzonitril german, 5-nitro-2-chlorobenzonitrile, chembl52706, 2-chloro-5-nitro-benzonitrile, 2-chloro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 4-chloro-3-cyano-1-nitrobenzene, 2-chlor-5-nitrobenzonitril, pubchem4740, 2-chloro-5-nitrobenzonitril
PubChem CID 85504
IUPAC-namn 2-klor-5-nitrobensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 104°C to 107°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1818642
Formel vikt 182.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.