Läs mer
2-Kloro-5-nitrobensofenon, 98 %
Produktkod. 15487577
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487577 100 g 100g
15477577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35800.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 34052-37-4 | C13H8ClNO3 | 261,661 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34052-37-4
Molekylformel C13H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 261.661
MDL-nummer MFCD00007295
InChI-nyckel HRPHZUAPQWJPCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl-phenylmethanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-1aifx, methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl, 5-nitro-2-chlorobenzophenone, 2-chloro-5-nitro-benzophenone, hrphzuapqwjpcz-uhfffaoysa
PubChem CID 118591
IUPAC-namn (2-klor-5-nitrofenyl)-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Smältpunkt 78 °C till 84 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 261.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.