Läs mer
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 98%
Produktkod. 11356926
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356926 25 g 25g
11366926 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06623.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 777-37-7 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 777-37-7
Molekylformel C7H3ClF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 225.55
MDL-nummer MFCD00007296
InChI-nyckel HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-chloronitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrochlorobenzene, 2-chloro-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl chlorobenzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-2-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 61213
IUPAC-namn 1-klor-4-nitro-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Smältpunkt ∼22°C
Densitet 1.547
Kokpunkt 232°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 25 g
Beilstein 2216169
Formel vikt 225.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.