Läs mer
2-klor-5-nitrobensoylklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308486
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308486 25 g 25g
11318486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17523.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25784-91-2
Molekylformel C7H3Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 220.005
MDL-nummer MFCD00059180
InChI-nyckel OGLKKYALUKXVPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2-chloro-5-nitro, acmc-1cq6z, 2-chloro-5nitrobenzoyl chloride, 2-chloro-5-nitro-benzoylchlorid, 2-chloro-5-nitro-benzoic chloride, 2-chloro-5-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-5-nitro, 2-chloranyl-5-nitro-benzoyl chloride, 2-chloro-5-nitrobenzoic acid chloride
PubChem CID 117637
IUPAC-namn 2-klor-5-nitrobensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzoyl chloride
Smältpunkt 58°C to 60°C
Kokpunkt 157°C to 158°C (11 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2213721
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 220.01
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.