Läs mer
2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10504131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
2g; Glass bottle
Produktkod.
10504131 2g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10504131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182930020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol
CAS 80866-80-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74°C to 79°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6ClNO3
Linjär formel ClC6H3(NO2)CH2OH
MDL-nummer MFCD00007297
Kvantitet 2 g
Synonym 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol
InChI-nyckel NNLQYDLTFRXAKD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CO)Cl
IUPAC-namn (2-chloro-5-nitrophenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 187.579
PubChem CID 555722
Formel vikt 187.58
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.