Läs mer
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 11422287
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422287 5 g 5g
11432287 25 g 25g
11442287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14205.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80866-80-4 | C7H6ClNO3 | 187.579 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80866-80-4
Molekylformel C7H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 187.579
MDL-nummer MFCD00007297
InChI-nyckel NNLQYDLTFRXAKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 555722
IUPAC-namn (2-klor-5-nitrofenyl)metanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3248759
Synonym 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol
Formel vikt 187.58
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.