Läs mer
2-Klor-5-nitrofenol, 98 %
Produktkod. 15529583 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15529583 25 g 25g
15519583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15529583 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459040250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
CAS: 619-10-3 | C6H4ClNO3 | 173,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-10-3
Molekylformel C6H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 173.55
MDL-nummer MFCD01571825
InChI-nyckel BUMGQSCPTLELLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrophenol, 2-chloro-5-nitro-phenol, pubchem1475, acmc-209mxh, 2-chloro-5-nitrofenol, 5-nitro-2-chlorophenol, 2-chloro-5-nitro phenol, ksc494c3h, 4-chloro-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 69264
IUPAC-namn 2-klor-5-nitrofenol
LEDER OC1=CC(=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitrophenol
Smältpunkt 119.0°C to 121.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 173.56
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-5-nitrophenol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.