Läs mer
2-Kloro-5-nitrofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-nitrophenol |
| CAS | 619-10-3 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-kloro-5-nitrofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.55 |
| Formel vikt | 172.988 |