Läs mer
2-klor-5-nitropyridin, 99 %
Produktkod. 10666934 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666934 100 g Glasflaska 100g
10665332 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666934 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109741000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4548-45-2
Molekylformel C5H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.54
MDL-nummer MFCD00006240
InChI-nyckel BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
PubChem CID 78308
IUPAC-namn 2-klor-5-nitropyridin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-nitropyridine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106 °C till 110 °C
Färg Gul till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(C5H3N)NO2
Kvantitet 100 g
Beilstein 20, I, 82
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 158.54
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-5-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.