missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5-nitroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-nitroquinoline |
| CAS | 13067-94-2 |
| Molekylformel | C9H5ClN2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Nitro-2-chloroquinoline, NSC 261562 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-9-5-4-6-7(11-9)2-1-3-8(6)12(13)14/h1-5H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc2nc(Cl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5-nitroquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.6 |
| Formel vikt | 208.004 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?