Läs mer
2-Chloro-5-nitrotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-nitrotoluene |
| CAS | 13290-74-9 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Toluene, 2-chloro-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Chloro-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-methylnitrobenzene, 6-Chloro-3-nitrotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-methyl-4-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vikt | 171.0087 |