Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-picoline |
| CAS Min % | 92.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Orange-Pink or Straw-Yellow to Yellow |
| Densitet | 1.1690g/mL, 1.169 |
| Flampunkt | 90°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 92% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.5260 to 1.53 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-chloro-5-methylpyridine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.