Läs mer
2-klor-5-propylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10140652
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10140652 50 g 50g
10140602 1 g 1g
10130652 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10140652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC02409EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 219555-98-3
Molekylformel C7H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00799403
InChI-nyckel WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC-namn 2-klor-5-propylpyrimidin
LEDER CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-propylpyrimidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 156.62
Procent renhet 97%