Läs mer
2'-Klor-5'-(trifluormetyl)acetofenon, 96 %
Produktkod. 11425537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425537 5 g 5g
11415537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23524.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71648-45-8 | C9H6ClF3O | 222,591 g/mol
2'-klor-5'-(trifluormetyl)acetofenon används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Chloro-5′ -(trifluormetyl)acetofenon används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Svårlösligt i vatten 0,11g/L vid °25 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71648-45-8
Molekylformel C9H6ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 222.591
MDL-nummer MFCD00045092
InChI-nyckel YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
PubChem CID 144502
IUPAC-namn 1-[2-klor-5-(trifluormetyl)fenyl]etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten 0,11 g/L @ 25 °C.
Formel vikt 222.6
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.