Läs mer
2-Klor-5-(trifluormetyl)anilin, 97 %
Produktkod. 11478606
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478606 100 g 100g
11468606 25 g 25g
11488606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16004.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-50-6 | C7H5ClF3N | 195,569 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-50-6
Molekylformel C7H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 195.569
MDL-nummer MFCD00007673
InChI-nyckel VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
PubChem CID 8475
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 8 °C till 10 °C
Densitet 1.424
Kokpunkt 82 °C till 83 °C (9 mmHg)
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 879910
Formel vikt 195.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.