Läs mer
2-klor-5-(trifluormetyl)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10032224
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10032224 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10555764 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10032224 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00339DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 54090-08-3
Molekylformel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.054
MDL-nummer MFCD00052310
InChI-nyckel ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.06
Procent renhet 97%