Läs mer
2-klor-5-(trifluormetyl)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10555764
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10555764 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10032224 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10555764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00339EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 54090-08-3
Molekylformel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.054
MDL-nummer MFCD00052310
InChI-nyckel ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 279.06
Procent renhet 97%